accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSNNClClCl

CAS RN 2593-15-9

IUPAC Nombre: 5-ethoxy-3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazole
Sinónimos: koban etridazole
Peso molecular (g/mol): 247.52
Fórmula molecular: C5H5Cl3N2OS
InChi Key: KQTVWCSONPJJPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=NC(=NS1)C(Cl)(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados