accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OHHO

CAS RN 2568-33-4

IUPAC Nombre: 3-methylbutane-1,3-diol
Sinónimos: 2,4-dihydroxy-2-methylbutane
Peso molecular (g/mol): 104.15
Fórmula molecular: C5H12O2
InChi Key: XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(O)CCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados