CAS RN 2512216-30-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Haloperidol Nonanoato, TRC
CAS: 2512216-30-5 Fórmula molecular: C30H39ClFNO3 Peso molecular (g/mol): 516.09 Nombre IUPAC: 4-(4-clorofenil)-1-(4-(4-fluorofenil)-4-oxobutilo)piperidina-4-il nonanoato SMILES: O=C(CCCN1CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)(CC1)OC(CCCCCCCC)=O)C3=CC=C(C=C3)F