CAS RN 244133-31-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
VRT 043198, TRC
CAS: 244133-31-1 Fórmula molecular: C22H29ClN4O6 Peso molecular (g/mol): 480.18 Sinónimo: VRT 043198,N-(4-Amino-3-chlorobenzoyl)-3-methyl-L-valyl-N-[(1S)-2-carboxy-1-formylethyl]-L-prolinamide Nombre IUPAC: (3S)-3-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(4-amino-3-clorobazil)amino]-3,3-dimetilbutanoil]pirrolidina-2-carbonil]amino]-4-ácido oxobutanoico SMILES: CC(C)(C)[C@H](NC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O