CAS RN 2440-79-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilo N-Acetiltirosinato, TRC
CAS: 2440-79-1 Fórmula molecular: C12 H15 N O4 Peso molecular (g/mol): 237.252 Sinónimo: 4-((2S)-2-Acetylamino-3-methoxy-3-oxopropyl)phenol,Acetyl-L-tyrosine Methyl Ester,N-Acetyltyrosine Methyl Ester Nombre IUPAC: metil(2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato SMILES: COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C