accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFFFSOOCl

CAS RN 243643-97-2

IUPAC Nombre: 2-(2-chloroethanesulfonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Sinónimos: 2-(2-chloroethanesulfonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 273.65
Fórmula molecular: C8H7ClF3NO2S
InChi Key: VACOIIVHOIMMEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados