accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHHO

CAS RN 24305-56-4

IUPAC Nombre: 4-dodecylbenzene-1,3-diol
Sinónimos: 4-dodecylbenzene-1,3-diol
Peso molecular (g/mol): 278.44
Fórmula molecular: C18H30O2
InChi Key: JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados