accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHOHOOOCH3H3CCH3

CAS RN 24277-39-2

IUPAC Nombre: 5-(tert-butoxy)-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Sinónimos: 5-(tert-butoxy)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-oxopentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 303.36
Fórmula molecular: C14H25NO6
InChi Key: YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)