CAS RN 24198-97-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(+/-)-transmisión Taxifolina, TRC
CAS: 24198-97-8 Fórmula molecular: C15 H12 O7 Peso molecular (g/mol): 304.25 Sinónimo: 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, (2R,3R)-rel-,4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, trans-(±)- (8CI),rel-(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one,(±)-Dihydroquercetin,(±)-Taxifolin Nombre IUPAC: (2R,3R)-2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxi-2,3-dihidrocromeno-4-uno SMILES: O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3