accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClS

CAS RN 24165-03-5

IUPAC Nombre: [(chlorosulfanyl)diphenylmethyl]benzene
Sinónimos: [(chlorosulfanyl)diphenylmethyl]benzene
Peso molecular (g/mol): 310.84
Fórmula molecular: C19H15ClS
InChi Key: ZTQHJLXIUQQVST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados