CAS RN 2415029-64-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-5-(((R)-1-(benciloxi)-3-hidroxipropan-2-il)amino)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-5-(((R)-1-(benciloxi)-3-hidroxipropan-2-il)amino)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benciloxi)-5-(((R)-1-(benciloxi)-3-hidroxipropan-2-il)amino)-1-((benciloxi)metil)ciclohexanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.