accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH

CAS RN 2403-22-7

IUPAC Nombre: benzyl(butyl)amine
Sinónimos: benzenemethanamine, N-butyl-
Peso molecular (g/mol): 163.26
Fórmula molecular: C11H17N
InChi Key: HIPXPABRMMYVQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCNCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados