CAS RN 23986-74-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Germacrena D (~90%) (estabilizada con hidroquinona), TRC
CAS: 23986-74-5 Fórmula molecular: C15H24 Peso molecular (g/mol): 204.35 Sinónimo: [S-(E,E)]-1-Methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecadiene,(-)-Germacra-1(10),4(15),5-triene,(-)-Germacrene D,Germacrene D,[s-(E,E)]-1-Methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecyldidiene; Nombre IUPAC: (1E,6E,8S)-1-metil-5-metilideno-8-propano-2-ilciclodeca-1,6-dieno SMILES: CC([C@H]1/C=C/C(CC/C=C(C)/CC1)=C)C