accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHO

CAS RN 23981-47-7

IUPAC Nombre: 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
Sinónimos: 6-mnaa 6-metossi-2-naphtil acetico
Peso molecular (g/mol): 216.24
Fórmula molecular: C13H12O3
InChi Key: PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2C=C(CC(O)=O)C=CC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados