CAS RN 23950-04-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
o-Nicotina, TRC
CAS: 23950-04-1 Fórmula molecular: C10 H14 N2 Peso molecular (g/mol): 162.23 Sinónimo: Pyridine, 2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-,α-Nicotine (7CI),2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine Nombre IUPAC: 2-(1-metilpirrolidina-2-il)piridina SMILES: CN1CCCC1c2ccccn2