CAS RN 239466-74-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans R-138727, (Metabolito Prasugrel) -(>85%) (Mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 239466-74-1 Fórmula molecular: C18 H20 F N O3 S Peso molecular (g/mol): 349.42 Sinónimo: (2E)-2-[1-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-mercapto-3-piperidinylidene]acetic Acid Nombre IUPAC: (2E)-2-[1-[2-ciclopropil-1-(2-fluorofenil)-2-oxoetil]-4-sulfanilpiperidina-3-ilideno]ácido acético SMILES: OC(=O)\C=C\1/CN(CCC1S)C(C(=O)C2CC2)c3ccccc3F