CAS RN 2394-25-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17-Ácido Cortiénico Desoxi, TRC
CAS: 2394-25-4 Fórmula molecular: C20 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 332.43 Sinónimo: (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico SMILES: C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(C[C@@H]3O)[C@@H](C(O)=O)CC4)[H])(CCC1=CC(=O)CC2)[H])[H]