accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3NONH2OSOOO

CAS RN 2391-30-2

IUPAC Nombre: sodium 8-amino-3-(4-methylphenyl)-2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-7-sulfonate
Sinónimos: sodium 8-amino-3-(4-methylphenyl)-2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-7-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 404.37
Fórmula molecular: C19H13N2NaO5S
InChi Key: HYLDLLCHFLSKAG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CC1=CC=C(C=C1)N1C(=O)C2=CC(=C(N)C3=CC=CC(C1=O)=C23)S([O-])(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados