CAS RN 2387510-87-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ BI 9321
Nuclear receptor-binding SET domain (NSD) 3 antagonist; selectively binds PWWP1 domain