accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSClOO

CAS RN 2386-60-9

IUPAC Nombre: butane-1-sulfonyl chloride
Sinónimos: 1-butanesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 156.62
Fórmula molecular: C4H9ClO2S
InChi Key: WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCS(Cl)(=O)=O
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)