CAS RN 23834-01-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,5,7-tricloroquinolina, TRC
CAS: 23834-01-7 Fórmula molecular: C9H4Cl3N Peso molecular (g/mol): 232.49 Sinónimo: 4,5,7-Trichloro-quinoline Nombre IUPAC: 4,5,7-tricloroquinolina SMILES: ClC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C21