accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOH

CAS RN 23783-42-8

IUPAC Nombre: 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol
Sinónimos: 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol
Peso molecular (g/mol): 208.25
Fórmula molecular: C9H20O5
InChi Key: ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCOCCOCCOCCO
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)