CAS RN 2376876-87-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ T 112
Estrogen-related receptor γ agonist; promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes