CAS RN 2376255-48-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Ac-FLTD-CMK
Potent and selective inhibitor of caspases 1, 5 and 4