CAS RN 2375-03-3
IUPAC Nombre:
sodium 4-{2-[(1R,3aS,3bS,5S,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-5,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethoxy}-4-oxobutanoate
Sinónimos:
methylprednisolone sodium succinate
Peso molecular (g/mol):
496.53
Fórmula molecular:
C26H33NaO8
InChi Key:
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
SMILES:
[Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
1
–
1
de
1
resultados
1
6alfa-Metilprednisolona 21-Sal Sódica Hemisuccinata, TRC
CAS: 2375-03-3 Fórmula molecular: C26 H33 O8 . Na Peso molecular (g/mol): 496.53 Sinónimo: Methylprednisolone Hydrogen Succinate Sodium Salt Nombre IUPAC: sodio; 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetoxi]-4-oxobutanoato SMILES: [Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14