accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOO(S)OH3CCH3O

CAS RN 23735-43-5

IUPAC Nombre: [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 286.34
Fórmula molecular: C13H18O5S
InChi Key: SRKDUHUULIWXFT-NSHDSACASA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1COC(C)(C)O1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados