accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OH3CH3CCH3CH3H3CCH3HOH3CH3CCH3

CAS RN 2370-18-5

IUPAC Nombre: 2,6-di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Sinónimos: 2,6-di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Peso molecular (g/mol): 422.65
Fórmula molecular: C29H42O2
InChi Key: HRLDHROCDBYHAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(C=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)