CAS RN 2369979-68-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ JHU 37160
High affinity and highly potent hM3Dq and hM4Di DREADD agonist; blood brain barrier penetrant