accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHFF

CAS RN 2366-62-3

IUPAC Nombre: 2,2-difluorobutanoic acid
Sinónimos: 2,2-difluorobutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 124.09
Fórmula molecular: C4H6F2O2
InChi Key: SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(F)(F)C(O)=O
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados