accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOHOHHOHOO

CAS RN 23651-95-8

IUPAC Nombre: 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid
Sinónimos: droxidopa
Peso molecular (g/mol): 213.19
Fórmula molecular: C9H11NO5
InChi Key: QXWYKJLNLSIPIN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados