accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHO

CAS RN 2363-71-5

IUPAC Nombre: henicosanoic acid
Sinónimos: heneicosanoic acid
Peso molecular (g/mol): 326.57
Fórmula molecular: C21H42O2
InChi Key: CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Punto de ebullición 
  • (3)
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)