accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOOHCH3

CAS RN 2362-14-3

IUPAC Nombre: 4-[1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexyl]-2-methylphenol
Sinónimos: 4-[1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexyl]-2-methylphenol
Peso molecular (g/mol): 296.41
Fórmula molecular: C20H24O2
InChi Key: SVOBELCYOCEECO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC=C1O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(O)C(C)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados