CAS RN 23616-29-7
IUPAC Nombre:
1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one
Sinónimos:
1H-1,6-naphthyridin-2-one
Peso molecular (g/mol):
146.15
Fórmula molecular:
C8H6N2O
InChi Key:
ZQKMVHXJWJNEQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1NC2=CC=NC=C2C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
1,6-Naftiridin-2(1H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23616-29-7 Fórmula molecular: C8H6N2O Peso molecular (g/mol): 146.15 Número MDL: MFCD07781179 Clave InChI: ZQKMVHXJWJNEQG-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1,6-naphthyridin-2 1h-one,acmc-1cgmu,pyrido 3,2-c pyridone,hydroxy-1,6-naphthyridine,1,6-naphthyridine-2-one,2-hydroxy-1,6-naphthyridine,1,6 naphthyridin-2-ol #,1h-1,6 naphthyridin-2-one PubChem CID: 589674 Nombre IUPAC: 1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one SMILES: O=C1NC2=CC=NC=C2C=C1