accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3FFFHNOO

CAS RN 23602-78-0

IUPAC Nombre: 2-({1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethyl benzoate hydrochloride
Sinónimos: benfluorex hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 387.83
Fórmula molecular: C19H21ClF3NO2
InChi Key: NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(CC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados