accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOOH3COCl

CAS RN 23560-59-0

IUPAC Nombre: 7-chlorobicyclo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
Sinónimos: heptenophos C9H12ClO4P caswell no. 721C hostaquick ragadan epa pesticide chemical code 215600 hostavik
Peso molecular (g/mol): 250.61
Fórmula molecular: C9H12ClO4P
InChi Key: GBAWQJNHVWMTLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COP(=O)(OC)OC1=C(Cl)C2C=CCC12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados