CAS RN 234772-64-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
STEMCELL Technologies CGP77675
Src family kinases inhibitor; Inhibits Src, LCK, Yes, Cdc2, EGFR, VEGFR, v-Abl, and FAK