accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH2NO

CAS RN 23475-00-5

IUPAC Nombre: 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)methanamine
Sinónimos: 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 179.22
Fórmula molecular: C10H13NO2
InChi Key: MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC2=C(OCCCO2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados