CAS RN 23441-75-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-fenil-2,3-dihidroquinazolina-2-ona, TRC
CAS: 23441-75-0 Fórmula molecular: C14H10N2O Peso molecular (g/mol): 222.25 Sinónimo: 4-Phenylquinazolin-2(1H)-One Nombre IUPAC: 4-fenilquinazolina-2(1H)-una SMILES: O=C1N=C(C2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC=C3