accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2ONaNaCaOONHNHOOOOOO

CAS RN 23411-34-9

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 394.3
Fórmula molecular: C10H16CaN2Na2O9
InChi Key: WJEKUTCBXSHIOX-UHFFFAOYSA-J
SMILES: O.[Na+].[Na+].[Ca+4].[O-]C(=O)C[NH](CC[NH](CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados