accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFF

CAS RN 23384-72-7

IUPAC Nombre: 1-(3,4-difluorophenyl)propan-1-one
Sinónimos: 1-(3,4-difluorophenyl)propan-1-one
Peso molecular (g/mol): 170.16
Fórmula molecular: C9H8F2O
InChi Key: FSZOBSMJJFHVCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados