CAS RN 23256-23-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfatroxazol, TRC
CAS: 23256-23-7 Fórmula molecular: C11 H13 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 267.3 Sinónimo: Sulfatroxazolum,4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide Nombre IUPAC: 4-amino-N-(4,5-dimetil-1,2-oxazol-3-il)benzenosulfonamida SMILES: Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C