CAS RN 2322286-81-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ DMHBO+
Fluorescent upon binding to Chili aptamer; for imaging RNA in cells