CAS RN 2322-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metoxigonadiena (>90%), TRC
CAS: 2322-77-2 Fórmula molecular: C20 H28 O2 Peso molecular (g/mol): 300.44 Sinónimo: Gona-2,5(10)-dien-17-one, 13-ethyl-3-methoxy-,Levonorgestrel Imp. R,13-Ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S)-13-etil-3-metaxi-4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-one SMILES: CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CC=C(C4)OC)[C@@H]1CCC2=O