accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOSOOClClCl

CAS RN 23199-56-6

IUPAC Nombre: 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Sinónimos: 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Peso molecular (g/mol): 281.45
Fórmula molecular: C3H2Cl3F3O3S
InChi Key: GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados