accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONN

CAS RN 23173-76-4

IUPAC Nombre: ethyl 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)acetate
Sinónimos: ethyl 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)acetate
Peso molecular (g/mol): 262.35
Fórmula molecular: C15H22N2O2
InChi Key: CGEGJBMEYWWPNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CN1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados