accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONH2

CAS RN 23160-46-5

IUPAC Nombre: 10-aminodecan-1-ol
Sinónimos: 10-aminodecan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 173.3
Fórmula molecular: C10H23NO
InChi Key: SWVSKCPPMNGBGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCCCCCCCCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados