accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 2315-68-6

IUPAC Nombre: propyl benzoate
Sinónimos: propyl benzoate
Peso molecular (g/mol): 164.2
Fórmula molecular: C10H12O2
InChi Key: UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados