accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFI

CAS RN 2314-97-8

IUPAC Nombre: trifluoro(iodo)methane
Sinónimos: trifluoroiodomethane
Peso molecular (g/mol): 195.91
Fórmula molecular: CF3I
InChi Key: VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)I

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados