accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3ONNNH2H2N(E/Z)

CAS RN 2313-87-3

IUPAC Nombre: hydrogen 4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazen-1-yl]benzene-1,3-diamine chloride
Sinónimos: hydrogen 4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazen-1-yl]benzene-1,3-diamine chloride
Peso molecular (g/mol): 292.77
Fórmula molecular: C14H17ClN4O
InChi Key: IWHXNINOLLNFGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados