accessibility menu, dialog, popup

UserName

FONHNNOOCl

CAS RN 231278-84-5

IUPAC Nombre: 5-[4-({3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl}amino)quinazolin-6-yl]furan-2-carbaldehyde
Sinónimos: 5-[4-({3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl}amino)quinazolin-6-yl]furan-2-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 473.89
Fórmula molecular: C26H17ClFN3O3
InChi Key: XQPZOUAAXRXPAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(C=CC4=NC=N3)C3=CC=C(O3)C=O)C=C2)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados